Wichtige Dokumente
C7617
Anti-Calnexin antibody, Mouse monoclonal
clone TO-5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CANX, Anti-CNX
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TO-5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~90 kDa
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CANX(821)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)