Merck
MABN889
Sigma-Aldrich
Anti-C9ORF72/C9RANT (Poly-GA)-Antikörper, Klon 5E9
clone 5E9, from mouse
Synonym(e):
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Die Erweiterung einer GGGGCC-Hexanukleotidwiederholungssequenz im nichtkodierenden Bereich des offenen Leserahmens 72 oder C9orf72 des menschlichen Chromosoms 9 (auch als ALSFTD, FTDALS; Gen-ID 203228 bekannt), ist die häufigste genetische Anomalie bei familiärer und sporadischer frontotemporaler Demenz (FTD) und Motoneuron-Erkrankung (MND), bei der amyotrophe Lateralsklerose (ALS) die häufigste Form ist. Die Anzahl an Hexanukleotidwiederholungen unter der Normalbevölkerung liegt im Bereich von 2 bis 24, wogegen sie im pathologisch erweiterten Allel bei mehreren Tausend Wiederholungen (700–4.400 Wiederholungen) liegt. Die unkonventionelle wiederholungsbedingte nicht-ATG-initiierte Translation (RANT) der GGGGCC-Wiederholungen in den drei alternativen Leserahmen erzeugt drei Polypeptide, von denen jedes aus Wiederholungseinheiten von zwei Aminosäuren (Dipeptid-Wiederholungen, DPR), Glycin-Alanin (GA), Glycin-Prolin (GP) bzw. Glycin-Arginin (GR) besteht. Diese DPR-Proteine bilden insbesondere in der Großhirnrinde, im Hippocampus und im Neocortex Einschlüsse. Die Einschlüsse sind auch gegenüber Markern des Ubiquitinproteasesystems (UPS) immunreaktiv, einschließlich Ubiquitin, Ubiquiline und p62, aber unterscheidet sich von Einschlüssen, die TDP-43 enthalten, das auch bei FTLD-TDP (frontotemporale lobare Degeneration mit TDP-43-Pathologie) und ALS-Fällen auftritt. Antikörper gegen die Poly-GA-, Poly-GP- und Poly-GR-Sequenz sind nützlich für die Charakterisierung der neuroanatomischen Verteilung und klinisch-pathologische Assoziation der DPR-Pathologie mit C9ORF72-Mutationen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt C9ORF72/C9RANT (Poly-GA) und andere Proteine, die eine Poly-GA-Sequenz enthalten.
Immunogen
Epitop: Poly-GA
Polyethylenglykol-konjugiertes lineares Peptid mit einer Poly-GA-Sequenz.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Weisen Sie C9ORF72/C9RANT mit diesem Anti-C9ORF72/C9RANT-Antikörper, Klon 5E9, der zum Gebrauch in Wester Blot und Immunhistochemie validiert ist, nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies rekombinantes GST-Fusionsprotein mit 15 GA-Wiederholungen nach (Mackenzie, I.R., et al. (2013). Acta Neuropahol. 126(6):859-879).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies C9ORF72/C9RANT mit 15 GA-Wiederholungen im Kleinhirn eines C9ORF72-Mutationsfalls nach (Mackenzie, I.R., et al. (2013). Acta Neuropahol. 126(6):859-879).
Qualität
Durch Western Blot mit rekombinantem GST-Fusionsprotein mit 15 GA-Wiederholungen bewertet.
Western-Blot-Analyse: 0,05 µg/ml dieses Antikörpers wiesen 10 μg rekombinantes GST-Fusionsprotein mit 15 GA-Wiederholungen nach
Zielbeschreibung
Variabel. In einigen Lysaten können weitere uncharakterisierte Bänder auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Siehe chargenspezifisches Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C9orf72 poly GA RAN-translated protein plays a key role in amyotrophic lateral sclerosis via aggregation and toxicity.
Youn-Bok Lee et al.
Human molecular genetics, 30(3-4), 318-320 (2020-09-06)
Daniel A Solomon et al.
Brain : a journal of neurology, 141(10), 2908-2924 (2018-09-22)
Accumulation and aggregation of TDP-43 is a major pathological hallmark of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. TDP-43 inclusions also characterize patients with GGGGCC (G4C2) hexanucleotide repeat expansion in C9orf72 that causes the most common genetic form of amyotrophic lateral
Annelies Quaegebeur et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 184-184 (2020-11-11)
A C9orf72 repeat expansion is the most common genetic cause of frontotemporal dementia (FTD) and amyotrophic lateral sclerosis. One of the suggested pathomechanisms is toxicity from dipeptide repeat proteins (DPRs), which are generated via unconventional translation of sense and antisense
Feilin Liu et al.
Acta neuropathologica communications, 10(1), 22-22 (2022-02-16)
The most common inherited cause of two genetically and clinico-pathologically overlapping neurodegenerative diseases, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD), is the presence of expanded GGGGCC intronic hexanucleotide repeats in the C9orf72 gene. Aside from haploinsufficiency and toxic RNA
Zachary T McEachin et al.
Neuron, 107(2), 292-305 (2020-05-07)
GGGGCC hexanucleotide repeat expansions (HREs) in C9orf72 cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) and lead to the production of aggregating dipeptide repeat proteins (DPRs) via repeat associated non-AUG (RAN) translation. Here, we show the similar intronic GGCCTG HREs