Merck
E4389
Sigma-Aldrich
ββ-Östradiol, wasserlöslich
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cyclodextrin-eingekapseltes 17β-Östradiol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O.C[C@@H]5[C@@H](O)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H]5O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%12O[C@H](CO)[C@@H](O6)[C@H](O)[C@H]%12O)[C@H](O)[C@H]%11O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H]8OCCCO)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C46H78O35.C18H24O2/c1-12-20(55)40-68-13(5-48)32(12)75-41-26(61)25(60)37(18(10-53)69-41)81-46-39(67-4-2-3-47)31(66)38(19(11-54)74-46)80-45-30(65)24(59)36(17(9-52)73-45)79-44-29(64)23(58)35(16(8-51)72-44)78-43-28(63)22(57)34(15(7-50)71-43)77-42-27(62)21(56)33(76-40)14(6-49)70-42;1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h12-66H,2-11H2,1H3;3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;14-,15-,16+,17+,18+/m11/s1
InChIKey
XMURHKLFGRLVRW-JKDYGSMVSA-N
Allgemeine Beschreibung
ββ-Estradiol ist ein natürliches menschliches Östrogen. Es ist wesentlich für das Wachstums von Epithel in der Brust und dem Fortpflanzungstrakt, die Reifung von Röhrenknochen und die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Estradiol wird in unreifen Keimzellen, Spermatozoen, Leydig-Zellen und Sertoli-Zellen produziert. ββ-Estrodiol agiert als menopausales Hormon. Es ist an der Ersatztherapie für weiblichen Hypogonadismus oder primäre Ovarialinsuffizienz beteiligt. Ein verringerter β-Estradiolspiegel steht mit Herzerkrankungen und Osteoporose in Zusammenhang. Estradiol spielt eine wesentliche Rolle bei der Proliferation, Modulation des Ionentransports und der Steuerung der Apoptose in Sertoli-Zellen. Es erhält die Spermienkonzentration, -motalität und -morphologie.
Anwendung
ββ-Estradiol wird wie folgt verwendet:
  • Zur Kultivierung differenzierter Adipozyten
  • Für die Estradiol-Behandlung von Ratten
  • Für die Oozyten-Reifung in vitro
ββ-Estradiol wird zur Untersuchung der Differenzierung und Transformation von Zellen (Tumorigenität) eingesetzt. Dieses Produkt wird nicht zum Gebrauch in Bindungsassays empfohlen.
Verpackung
Packungsgröße basiert auf Estradiol
Sonstige Hinweise
Enthält 40–55 mg Estradiol je Gramm Feststoff; Rest 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Impact of l-carnitine on lipid content and post thaw survivability of buffalo embryos produced in vitro
Verma M, et al.
Cryobiology, 82(, 99-105 (2018)
Maria M Escribese et al.
Blood, 112(12), 4574-4584 (2008-09-20)
Dendritic cells (DCs) play a central role in initiating and polarizing the immune response. Therefore, DC maturation represents a key control point in the shift from innate to adaptive immunity. It is suspected that during pregnancy, hormones are critical factors
Estradiol activates PI3K/Akt/GSK3 pathway under chronic neurodegenerative conditions triggered by perinatal asphyxia
Saraceno GE, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 335-335 (2018)
Mathanraj Packiam et al.
Infection and immunity, 78(1), 433-440 (2009-11-11)
Acute gonorrhea in women is characterized by a mucopurulent exudate that contains polymorphonuclear leukocytes (PMNs) with intracellular gonococci. Asymptomatic infections are also common. Information on the innate response to Neisseria gonorrhoeae in women is limited to studies with cultured cells
Keith T Akama et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(6), 2333-2339 (2003-03-27)
Estrogens induce synaptogenesis in the CA1 region of the dorsal hippocampus during the estrous cycle of the female rat. Functional consequences of such estrogen-mediated synaptogenesis include cyclic changes in neurotransmission and memory. At the molecular level, estrogen stimulates the rapid