Merck
Hormone
Das Bild, das Sie hochgeladen haben, scheint eine komplexe organische Molekülstruktur zu sein, die einen sechsgliedrigen aromatischen Ring mit einer verbundenen Ketongruppe, mehreren Hydroxylgruppen, einem Fluor-Atom und mehrere Kohlenstoffketten mit unterschiedlichen Sättigungsgraden umfasst.
Gezüchtete Zellen benötigen für Wachstum und Differenzierung eine Versorgung mit Nährstoffen. Säugerzellkulturmedien enthalten ein ausgewogenes Verhältnis von pH-Wert, Salzen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Vitaminen, Fettsäuren, Lipiden, Wachstumsfaktoren, Hormonen, Spurenelementen und Serum. Hormone fördern das Zellwachstum und können auf zelltypspezifische Weise wirken. Einige Zellen benötigen Hormonsupplemente, um in der In-vitro-Kultur zu wachsen.
Lesen Sie mehr über:
Hormonsupplemente in Zellkulturqualität
Hormonsupplemente in Zellkulturqualität
  • Das Hormon Dexamethason wird in Zellkulturen verwendet, um Apoptose, Zellsignalwege, Zelldifferenzierung und Genexpression zu untersuchen.
  • Erythropoetin fördert die Proliferation, Differenzierung und das Überleben erythroider Vorstufenzellen.
  • Das Hormon β-Estradiol wird zur Untersuchung der Zelldifferenzierung und -transformation verwendet. β-Estradiol wird für die Kultivierung von Brusttumorzellen und Eizellen verwendet.
  • Glucagon ist ein Peptidhormon, das in einigen Kulturen und Tiermodellen als Supplement verwendet wird, z. B. zur Messung der Glucagonantwort bei Mäusen.
  • Hydrocortison kann in adhärenten Epithel- und Endothelzellkulturanwendungen eingesetzt werden.
  • Insulin ist ein Peptidhormon, das in vielen Zellkultursystemen von Säugern als Wachstumsfaktor verwendet wird.
  • Progesteron wird als wachstumsförderndes Hormon in Epithelzellkulturen verwendet.
  • Prostaglandin E1 und Prostaglandin E2 sind Lipidhormone, die in einigen Anwendungen in Säugerzellkulturen verwendet werden.
  • Die Hormone 3,3′,5′-Triiod-L-Thyronin (T3) und dessen Vorstufe Thyroxin (T4) werden von der Schilddrüse produziert und in einigen Zellkulturanwendungen als Supplement eingesetzt.
Zugehörige Produktressourcen