C9281
Cholesterin-Esterase aus Pseudomonas fluorescens
lyophilized powder, ≥10,000 units/g protein
Synonym(e):
CE, Cholesterylester-Hydrolase, Gallensalz-aktivierte Lipase, Pankreas-Cholesterase, Sterolester-acylhydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Pseudomonas fluorescens
Qualitätsniveau
Assay
10-30% (TCA-Biuret)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10,000 units/g protein
Mol-Gew.
~129 kDa
Zusammensetzung
Protein, ~20%
Lagerbedingungen
under inert gas (argon)
Methode(n)
cell based assay: suitable
Farbe
tan to brown
pH-Wert
7-9
Löslichkeit
0.4 M potassium phosphate, pH 7.0: soluble 1.0 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Cholesterinesterase (CE) ist ein Glykoprotein, das aus Pilzarten wie Candida cylindracea und Pseudomonas fluorescens isoliert werden kann. Es gehört zur Familie der Lipase/Esterase und fungiert als homodimeres Protein. CE wird im Pankreas produziert und bei Stimulation durch Cholecystokinin (CCK) in aktiver Form freigesetzt.
Anwendung
- im Cholesterinesterase-Assay zur Quantifizierung des Gesamtcholesterins aus Humanserumproben
- in einer Studie zur Untersuchung des nichtdenaturierenden elektronischen Proteintransfers der Esteraseaktivität von lipolytischen Präparaten
- in einer Optimierungsstudie der Komponenten in enzymatischen Cholesterinreagenzien, die Cholesterinoxidase enthalten
- für die Modifikation des humanen Plasmalipoproteins niedriger Dichte (LDL) zur Induktion einer Dysfunktion der Endothelzellen (EC) und Adhäsion der Monozyten (MC) in verzweigten TEBV (tissue-engineered blood vessels)
- zur Hydrolyse nativen Cholesterinesters (CE) während der Filipin-Färbung zum Nachweis von CE in Gefrierschnitten der Netzhaut
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable