Wichtige Dokumente
33998
Melengestrolacetat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylen-4,6-pregnadien-3,20-dion, MGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
202-204 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC(=C)[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
InChIKey
UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Milk using turborFlow online solid phase extraction (SPE) combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Kidney fats by ultra-performance convergence chromatography-tandem mass spectrometry.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?