1044200
USP
Astaxanthin (synthetisch)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-3,3′-Dihydro-beta,beta-carotin-4,4′-dion, rac-Astaxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
astaxanthin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1CC(C(=C(C1=O)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C2=C(C(=O)C(CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15-,28-16+,29-19+,30-20+
InChIKey
MQZIGYBFDRPAKN-HDQLMXHPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Krill Oil
- Krill Oil Capsules
- Krill Oil Delayed-Release Capsules
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable