B5655
BCIP®/NBT
SIGMAFAST™, alkaline phosphatase substrate, chromogenic, tablet
Synonym(e):
BCIP®/NBT Alkalisches Phosphatase-Substrat
Empfohlene Produkte
product name
SIGMAFAST™ BCIP®/NBT, tablet
Form
tablet
Qualitätsniveau
Löslichkeit
water: 10 mL, clear, yellow
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
SIGMAFAST BCIP®/NBT wird als Substrat verwendet
- für die IgG-konjugierte alkalische Anti-Maus-Phosphatase im Immunblotting
- für die alkalische Phosphatase in der histochemischen Färbung von primären Osteoblasten
- für die alkalische Phosphatasen-Färbung in Knochenmark-Stromazellen
Rekonstituierung
Jede in 10 ml entionisiertem Wasser aufgelöste Tablette ergibt eine gebrauchsfertige gepufferte Lösung, die BCIP/NBT enthält und einen pH-Wert von 9,5 hat.
Rechtliche Hinweise
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 regulates bone mass, osteoblast gene expression, and responsiveness to parathyroid hormone
The Journal of Endocrinology, 211(2), 145-156 (2011)
MicroRNA-183-5p increases with age in bone-derived extracellular vesicles, suppresses bone marrow stromal (stem) cell proliferation, and induces stem cell senescence
Tissue Engineering: Part A, 23(21-22), 1231-1240 (2017)
Sialic acid on herpes simplex virus type 1 envelope glycoproteins is required for efficient infection of cells
Journal of Virology, 81(8), 3731-3739 (2007)
Inflammopharmacology, 26(3), 817-827 (2017-11-03)
The main amyloid-beta (Aβ) variants detected in the human brain are full-length Aβ1-40 and Aβ1-42 peptides; however, a significant proportion of AD brain Aβ consists also of N-terminal truncated/modified species. The majority of the previous immunotherapeutic strategies targeted the N-terminal
Stem cell research, 47, 101896-101896 (2020-07-14)
Amyotrophic Lateral Sclerosis is the most common motor neuron degenerative disease in adults, and TARDBP gene mutations have been reported to be involved in the pathogenesis. We present here how we generated the human induced pluripotent stem cell (hiPSC) line