A9253
L-Aminosäure-Oxidase aus Crotalus adamanteus
Type I (dried venom)
Synonym(e):
L-AAO
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Crotalus adamanteus
Qualitätsniveau
Typ
Type I (dried venom)
Type I
Form
powder
Mol-Gew.
~130 kDa
Löslichkeit
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable