Merck
A9210
Sigma-Aldrich
Annexin V
Synonym(e):
Calphosbindin I, Lipocortin V, PAP-1
About This Item
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.32
Form
buffered aqueous solution
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
1-2 mol FITC per mol annexin V
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... ANXA5(308)
Anwendung
For detection of apoptotic cells by flow cytometry or fluorescence microscopy.
Biochem./physiol. Wirkung
Annexine sind ubiquitäre homologe Proteine, die in Gegenwart von Calcium Phospholipide binden. Zu den mit dem apoptotischen Prozess verbundenen Zellveränderungen zählt unter anderem der Verlust der Phospholipidasymmetrie in den frühen Phasen. Dies ist ein allgemeines Phänomen, das nicht auf einen Stimulus oder Säugetierzellen beschränkt ist, sondern auch in Insekten- und Pflanzenzellen auftritt. In lebenden Zellen wird Phosphatidylserin durch ein Mg2+ATP-abhängiges Enzym, die Aminophospholipid-Translokase, auf die Innenseite der Lipiddoppelschicht transportiert. Zu Beginn der Apoptose wird Phosphatidylserin zur äußeren Zellmembranoberfläche verlagert. Da der Transport von Phosphatidylserin von der inneren zur äußeren Membranoberfläche zur ein früher Indikator für Apoptose ist, können Annexin V und dessen Konjugate, die stark und spezifisch mit Phosphatidylserin reagieren, als Nachweis einer Apoptose eingesetzt werden. Annexin-V-Konjugate können wesentlich früher zum Nachweis apoptotischer Zellen eingesetzt werden als Assays auf DNA-Basis. Mit Fluoreszenzfarbstoff markiertes Annexin V findet Anwendung in der Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und Laser-Scan-Zytometrie.
Verpackung
Package size based on protein content
Physikalische Form
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, containing 100 mM NaCl.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carolina Orlando Vaso et al.
Pharmaceutics, 14(5) (2022-05-29)
Histoplasma capsulatum is a fungus that causes histoplasmosis. The increased evolution of microbial resistance and the adverse effects of current antifungals help new drugs to emerge. In this work, fifty-four nitrofurans and indoles were tested against the H. capsulatum EH-315
Li-Min Zhu et al.
Frontiers in oncology, 11, 690878-690878 (2021-07-20)
Feiyanning formula (FYN) is a traditional Chinese medicine (TCM) prescription used for more than 20 years in the treatment of lung cancer. FYN is composed of Astragalus membranaceus, Polygonatum sibiricum, Atractylodes macrocephala, Cornus officinalis, Paris polyphylla, and Polistes olivaceous, etc.
Melek Aydın et al.
European journal of breast health, 17(3), 274-282 (2021-07-16)
Liposomal cancer treatment strategies are useful in removing the side effects that were the main concern in recent years. In this study, we prepared microbubble (MBs) conjugated with DOX-loaded liposomes (DOX-loaded MBs) and investigated their effectiveness in in vitro breast
Caroline B Costa-Orlandi et al.
Pharmaceutics, 15(5) (2023-05-27)
The ability of dermatophytes to live in communities and resist antifungal drugs may explain treatment recurrence, especially in onychomycosis. Therefore, new molecules with reduced toxicity that target dermatophyte biofilms should be investigated. This study evaluated nonyl 3,4-dihydroxybenzoate (nonyl) susceptibility and
C Haro et al.
Beneficial microbes, 10(5), 533-541 (2019-04-10)
Streptococcus pneumoniae is able to activate coagulation and induce platelet aggregation, both of which are typical responses to systemic inflammation. The interactions between inflammation and coagulation and between soluble adhesion molecules and endothelial cells are important in the pathogenesis of