Merck
81845
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid
≥94% (HPLC)
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenyl-phenanthridiniumiodid-methiodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34I2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.39
Beilstein:
3843838
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220-225 °C (dec.) (lit.)
Fluoreszenz
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2)
λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
PI wird zum selektiven Markieren von toten Zellen verwendet.
Propidiumiodid ist ein fluoreszierendes interkalierendes Mittel, das zum Färben verwendet wird. Es agiert als Apoptosemarker und hat eine lineare DNA-Bindungskapazität. Propidiumiodid ist ein wirksamer Indikator für Gewebeverletzungen.
Anwendung
Propidiumiodid wird wie folgt verwendet:
  • zum Färben von DNA in der Zellzyklusanalyse
  • zum Färben von Zellen und Zellkernen
  • zum Herstellen von Propidiumiodid(PI)-Stammlösung
  • zum Färben von Zellen für die Durchflusszytometrie
im Scrape-Loading/Dye-Transfer-Assay
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intramolecular loop/tail interactions are essential for connexin 43-hemichannel activity
Ponsaerts R, et al.
Faseb Journal, 24(11), 4378-4395 (2010)
Intravital microscopic methods to evaluate anti-inflammatory effects and signaling mechanisms evoked by hydrogen sulfide
Methods in Enzymology, 555, 93-125 (2015)
High-throughput, non-perturbing quantification of lipid droplets with Digital Holographic Microscopy
Campos V, et al.
Journal of Lipid Research, jlr-D085217 (2018)
Effect of Different Combinations of the Growth Factors and Hormones on invitro Maturation of Goat Preantral Follicles
Shankaraiah P, et al.
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(4), 1956-1963 (2018)
Differential nuclear staining assay for high-throughput screening to identify cytotoxic compounds
Carolina L, et al.
Current cellular biochemistry, 1(1), 1-1 (2011)