Wichtige Dokumente
A5187
Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Donkey Anti-Sheep IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Methode(n)
direct ELISA: 1:30,000
western blot: 1:30,000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1