86524
CM-Dextran Natriumsalz
BioXtra
Synonym(e):
CM-D, Carboxymethyl-dextran Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
≤10% water
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
10 mg/mL in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?