75605
m-CP Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Membran Clostridium perfringens Agar Basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
bromocresol purple, 0.04 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
ferric chloride 6H2O, 0.09 g/L
indoxyl-β-D-glucoside, 0.06 g/L
magnesium sulfate 7H2O, 0.1 g/L
sucrose, 5 g/L
tryptose, 30 g/L
yeast extract, 20 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.6±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective and differential for Clostridium spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?