19160
SOD Bestimmungs-Kit
sufficient for 500 tests
Synonym(e):
Superoxid-Dismutase Assay-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 500 tests
Qualitätsniveau
Verfügbarkeit
not available in USA
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Eignung
corresponds for UV test (WST reagent, WST formazan)
use tested
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable