S5395
Superoxid-Dismutase aus Rindererythrocyten
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine erythrocytes
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3,000 units/mg protein
Mol-Gew.
32.5 kDa
Verpackung
pkg of 15000 units
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
pH-Wert
7.6-10.5
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Messung von Superoxidradikalen mit paramagnetischer Elektronenspinresonanz in mikrovaskulären Endothelzellen im menschlichen Gehirn
- Messung der Superoxidproduktion im Cytochrome-c-Test in mononukleären Zellen aus peripherem Blut
- als Standard bei der Charakterisierung von Hühnerei-SOD mit FTIR-Spektroskopie (Fourier-Transformations-Infrarot Spektroskopie) und MALDI-Massenspektrometrie (Matrix-unterstützte Laserdesorptions/Ionisations-Massenspektrometrie)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable