MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
MDA Assay, TBARS Assay, Thiobarbituric Acid Reactive Substance Assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Qualitätsniveau
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
diabetes; cancer; cardiovascular diseases; neurological disorders; endocrinological disorders
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Click here to download a calculator excel file
Eignung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C