Merck
15205
Sigma-Aldrich
Blasticidin S -hydrochlorid
Synonym(e):
Blasticidin S
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26N8O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51102829
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
acetic acid: water: soluble, clear, colorless
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].CN(CC[C@@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(O)=O)N2C=CC(N)=NC2=O)C(N)=N
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10+,13-,14+;/m1./s1
InChIKey
YQXYQOXRCNEATG-ZAYJLJTISA-N
Allgemeine Beschreibung
Blasticidin S gehört zu der Aminoacylnukleosidklasse der Antibiotika. Es hemmt die Proteinsynthese in Bakterien und Eukaryoten. Es weist außerdem fungizide Eigenschaften auf und verhindert Reisbräune.
Chemische Struktur: Nukleosid
Anwendung
Blasticidin S wird als Selektionsmittel für umgewandelte Zellen, die die Resistenzgene bls, bsr oder BSD enthalten, verwendet. Blasticidin S wird verwendet, um HEK293-T-Zellen mit TLR-2-Konstrukten und HEK-D5-Zellen auszuwählen. Es wird außerdem zur Untersuchung der Proteinsynthese auf Ebene der Peptidbindungsbildung verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Blasticidin S hemmt die Hydrolyse von Peptidyl-tRNA, eingeleitet durch Freisetzungsfaktoren. Es verbessert die Bindung von tRNA an die große Untereinheit von Ribosomen, und hemmt in gewissem Maß die Bildung von Peptidbindungen.
Verpackung
In bodenlosen Glasflaschen. Der Inhalt befindet sich innerhalb eines eingeschobenen Schmelzkegels.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. Lagerklasse (TRGS 510): Nicht entzündlich, akut toxisch, Kat. 1 und 2 / sehr toxische, gefährliche Materialien
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel J Coleman et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 22(6), 253-262 (2020-05-14)
Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) is the most virulent form of prostate cancer. Importantly, our recent work examining metastatic biopsy samples demonstrates NEPC is increasing in frequency. In contrast to prostate adenocarcinomas that express a luminal gene expression program, NEPC tumors
Kamila Stokowa-Sołtys et al.
Journal of inorganic biochemistry, 127, 73-78 (2013-07-25)
Blasticidin S is a representative of the aminoacylnucleoside class of antibiotics and it possesses fungicidal properties against the virulent fungus which causes a serious rice blast disease in Asia. It is widely used to control rice blast by foliar application
Egor Svidritskiy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(30), 12283-12288 (2013-07-05)
The antibiotic blasticidin S (BlaS) is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes. We have determined a 3.4-Å crystal structure of BlaS bound to a 70S⋅tRNA ribosome complex and performed biochemical and single-molecule FRET experiments to determine
James M Burke et al.
Molecular cell, 75(6), 1203-1217 (2019-09-09)
In response to foreign and endogenous double-stranded RNA (dsRNA), protein kinase R (PKR) and ribonuclease L (RNase L) reprogram translation in mammalian cells. PKR inhibits translation initiation through eIF2α phosphorylation, which triggers stress granule (SG) formation and promotes translation of
Elizabeth J Meredith et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(36), 13485-13490 (2006-08-30)
Human B lymphocytes and derived lines from a spectrum of B cell malignancy were studied for expression of dopaminergic pathway components and for their cytostatic response to the catecholamine and related, potentially therapeutic compounds. Proliferating normal lymphocytes and dividing malignant