Merck
10843555001
Roche
Hygromycin B
from Streptomyces hygroscopicus
Synonym(e):
Hygromycin B aus Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
Streptomyces hygroscopicus
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Assay
80% (HPLC)
Form
buffered aqueous solution
Zusammensetzung
Hygromycin B, >80% HPLC
Verpackung
pkg of 20 mL (1 g)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
50 mg/mL
Methode(n)
transfection: suitable
SMILES String
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChIKey
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
  • Formel: C20H37N3O13
  • LD50: 6 mg/kg Maus (i.v.);13 mg/kg Meerschweinchen (i.p.); 63 mg/kg Ratte (i.p.)
  • Molekulargewicht Mr = 527,5
  • Arbeitskonzentration: 50 - 1000 μg/ml in Zellkultur. Eine gebräuchliche Konzentration zur Selektion von Säugerzellen ist 200 μg/ml. Die optimale Konzentration muss jedoch in Versuchen bestimmt werden, da sie je nach verwendetem Zelltyp variieren kann.
Anwendung
Hygromycin B ist ein Aminoglycosid-Antibiotikum, das die Proteinsynthese bei Prokaryoten und Eukaryoten hemmt. Es wird zur Selektion und Erhaltung des Phenotyps eukaryotischer Zellen verwendet, die mit dem Hygromycin-Resistenzgen aus E. coli (hyg oder hph) stabil transfiziert wurden.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es die Proteinsynthese durch die Einleitung der Fehllesung der m-RNA-Matrix in Prokaryoten hemmt, mit der Wirkung der Translationshemmung.
Antimikrobielles Spektrum: Hygromycin B wirkt gegen Bakterien, Pilze und höhere eukaryotische Zellen.
Qualität
Reinheit: >80% (HPLC)
Einheitendefinition
Einheitengehalt: Einheiten/mg
Diese Informationen liegen uns nicht vor.
Physikalische Form
Lösung, 50 mg/ml in PBS (phosphatgepufferter Kochsalzlösung), filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die empfohlene Konzentration zur Selektion resistenter Zellen ist 50 bis 1000 μg/ml in Zellkultur. Eine gebräuchliche Konzentration zur Selektion von Säugerzellen ist 200 μg/ml. Die optimale Konzentration muss jedoch in Versuchen bestimmt werden und kann je nach verwendetem Zelltyp variieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren. (Lösung)
Sonstige Hinweise
Lösung, 50 mg/ml in PBS (phosphatgepufferter Kochsalzlösung), filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yiping Qi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 712, 21-30 (2011-03-02)
Plant disease resistance (R) proteins confer strong resistance against pathogens by recognizing particular pathogen effectors. Identification of proteins associated with an R protein will provide insight into the mechanism of R protein function. Many R proteins are associated with the
Wouter Koole et al.
Nucleic acids research, 41(16), e158-e158 (2013-07-19)
Here, we report the investigation of microsatellite instability (MSI) in human cells with a newly developed reporter system based on fluorescence. We composed a vector into which microsatellites of different lengths and nucleotide composition can be introduced between a functional
Charlotte Vandermeulen et al.
PLoS pathogens, 17(9), e1009919-e1009919 (2021-09-21)
Viral infections are known to hijack the transcription and translation of the host cell. However, the extent to which viral proteins coordinate these perturbations remains unclear. Here we used a model system, the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1)
Elisa Gobbini et al.
Cell reports, 33(3), 108287-108287 (2020-10-22)
Homologous recombination is initiated by nucleolytic degradation (resection) of DNA double-strand breaks (DSBs). DSB resection is a two-step process in which an initial short-range step is catalyzed by the Mre11-Rad50-Xrs2 (MRX) complex and limited to the vicinity of the DSB
Najma Shaheen et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 727972-727972 (2021-10-19)
In metazoans, heritable states of cell type-specific gene expression patterns linked with specialization of various cell types constitute transcriptional cellular memory. Evolutionarily conserved Polycomb group (PcG) and trithorax group (trxG) proteins contribute to the transcriptional cellular memory by maintaining heritable