Wichtige Dokumente
74667
Nourseothricinsulfat
≥85% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces noursei
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
H2O: soluble 200 mg/mL
Eignung
suitable for (selection agent for molecular genetic research work)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycobacteria
mycoplasma
parasites
viruses
yeast
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable