Wichtige Dokumente
P5833
Kaliumcarbonat
BioXtra, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH-Wert
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Markovnikov addition reactions.
- Suzuki cross-coupling reactions.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable