Merck
791776
Sigma-Aldrich
Kaliumcarbonat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
K2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
Beilstein:
4267587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH-Wert
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Kaliumcarbonat ist eine anorganische Base. Es fungiert als Base in der Palladazyklen-katalysierten Heck-Reaktion von Chlorbenzol mit Styrol. Der Zusatz von Aminosäuren (Glycin, Sarkosin und Prolin) in K2CO3 (Lösungsmittel) fördert die Absorption von CO2.
Anwendung
Kaliumcarbonat wird zur Herstellung von disulfoniertem Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]-Sulfon verwendet, einem disulfonierten Diamin-Monomer.
Mögliche Verwendungen:
  • Als Reagenz bei der Synthese von polysubstituierten Iodbenzolderivaten.
  • Als Base für die Synthese von Homopolymeren und Copolymeren mit hohen Molekülmassen aus verschiedenen Bisphenolen.
  • Als Base für die Suzuki-Kupplung von Arylhalogeniden mit Arylboronsäuren.
  • Für die Heck-Reaktion von Brombenzol mit Styrol.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhöhte Effizienz – Minimiert Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Auflockerung von verhärtetem Pulver
  • Sicherheit – Verhindert Risiken beim Lösen von Klumpen mit hartem Werkzeug
  • Wirtschaftlichkeit – Schnellere Vorbereitung und Solvatation erhöhen Produktivität und reduzieren Kosten
  • Garantierte Qualität – Hervorragende, von Fachexperten geprüfte Qualität ohne Rieselhilfsmittel
  • Unterschiedliche Mengen – Erhältlich in Kleinstmengen für die Forschung bis zu Mengen im Produktionsmaßstab
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Adam F Nugraha et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-24)
Several methods to synthesize poly(phenylene) block copolymers through the nickel coupling reaction were attempted to reduce the use of expensive nickel catalysts in polymerization. The model reaction for poly(phenylene) having different types of dichlorobenzene derivative monomers illustrated the potential use
Yusuke Yagi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(4), 1113-1121 (2014-11-26)
Fluorine-18 labeled radiotracers, such as [(18)F]fluorodeoxyglucose, can be used as practical diagnostic agents in positron emission tomography (PET). Furthermore, the properties of pharmaceuticals can be enhanced significantly by the introduction of fluorine groups into their original structures, and significant progress
Ellen Dirkx et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 76, 208-217 (2014-09-01)
In the insulin resistant heart, energy fuel selection shifts away from glucose utilization towards almost complete dependence on long-chain fatty acids (LCFA). This shift results in excessive cardiac lipid accumulation and eventually heart failure. Lipid-induced cardiomyopathy may be averted by
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the
Brian Capozzi et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(29), 10486-10492 (2014-07-09)
We have measured the single-molecule conductance of a family of oligothiophenes comprising 1-6 thiophene moieties terminated with methyl-sulfide linkers using the scanning tunneling microscope-based break-junction technique. We find an anomalous behavior: the peak of the conductance histogram distribution does not