Wichtige Dokumente
347825
Kaliumcarbonat
reagent grade, ≥98%, powder, −325 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
pH-Wert
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthese von polysubstituierten Iodbenzolderivaten.
- Als Base für die Synthese von Homopolymeren und Copolymeren mit hohen Molekülmassen aus verschiedenen Bisphenolen.
- Als Base für die Suzuki-Kupplung von Arylhalogeniden mit Arylborsäuren.
- Als Base für die Heck-Reaktion von Styrol und Brombenzol.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable