537438
Propylacetat
≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
25 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
1.7 %, 37 °F
8 %
Verunreinigungen
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.01%
Farbe
APHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.8 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.