Wichtige Dokumente
537454
Butylacetat
ReagentPlus®, 99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
790 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Verunreinigungen
≤0.05% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
pH-Wert
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup