Merck
34871
Sigma-Aldrich
1-Propanol
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonym(e):
Propylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
1098242
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
700 °F
Expl.-Gr.
13.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Durchlässigkeit
220 nm, ≥40%
240 nm, ≥85%
275 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
pH-Wert
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 240 nm Amax: ≤0.071
λ: 275 nm Amax: ≤0.0044
SMILES String
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Propanol ist ein linearer Alkohol. Er weist eine dem Debye-Prozess entsprechende Relaxation auf, die der α-Relaxation und den Merkmalen der Johari-Goldstein-β-Relaxation von unterkühlten (nicht wasserstoffbindenden) Flüssigkeiten ähnlich ist. Wurde auch als Brennstoffersatz für verschiedene Brennstoffzellen getestet. Seine Biosynthese von Glucose unter Verwendung des Escherichia coli-Stamms wurde vorgeschlagen.
Anwendung
1-Propanol kann als Lösungsmittel für die Synthese von mesoporöser Tonerde verwendet werden.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juan Antonio Cecilia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-12)
Vanadium oxide (V₂O₅) species has been supported on different porous clay heterostructures (with silica pillars, silica-zirconia with a molar ratio Si/Zr = 5 and silica-titania with a molar ratio Si/Ti = 5) by wetness incipient method. All catalysts were characterized
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys. , 107, 1086-1093 (1997)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)