Merck
278475
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.5%, anhydrous
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
2-Propanol, anhydrous, 99.5%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Propanol kann als Lösungsmittel bei der Herstellung von cyclischen Harnstoffen dienen, indem Kohlenstoffdioxid in Gegenwart von reinem Ceroxid (CeO2) mit Diaminen umgesetzt wird. Er kann auch als alternativer Vorläufer von Aceton für die Synthese von Methylisobutylketon genutzt werden.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Pure-Pac®-II-Behälter erfordern ein Micromatic-MicroValve-Verbindungsstück (Z560723) zur Entnahme von Lösungsmitteln.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol
Di Cosimo JI, et al
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Fabrication and characterization of electrospun titania nanofibers
Chandrasekar R, et al.
J. Mater. Sci., 44(5), 1198-1205 (2009)
Qing-Fei Yin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1206, 69-80 (2014-09-23)
Most of mRNAs and well-characterized long noncoding RNAs are shaped with 5' cap and 3' poly(A) tail. Thereby, conventional transcriptome analysis typically involved the enrichment of poly(A)+ RNAs by oligo(dT) selection. However, accumulated lines of evidence suggest that there are
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)