Wichtige Dokumente
133108
Propylacetat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
25 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
1.7 %, 37 °F
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Identification and biotransformation analysis of volatile markers during the early stage of Salmonella contamination in chicken.: This study highlights the role of propyl acetate in identifying volatile organic compounds as markers for early Salmonella contamination in poultry products, using sophisticated analytical techniques to ensure food safety (Wang et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?