Merck
320331
Sigma-Aldrich
Salzsäure
37%, ACS reagent
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Salzsäure, ACS reagent, 37%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Assay
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤1 ppm free chlorine
Glührückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Salzsäure (Reagens-Qualität) eignet sich für allgemeine Laboranwendungen und Tests mit Kontrollen mit geringen Spezifikationen.
Die Anwendungen umfassen:      
  • Allgemeine Laboranwendungen      
  • Allgemeine chemische Synthese      
  • Aufreinigung      
  • Reinigung
Anwendung
  • Erschließung der Hochleistungs-HCl-Adsorption bei erhöhten Temperaturen: Diese Forschung demonstriert die Verwendung von Salzsäurelösung zur Synthese robuster Ca-Mg-Al-Mischoxide. Diese Materialien sind in Umweltanwendungen zur Adsorption saurer Gase von entscheidender Bedeutung, wobei die Arbeit die Rolle von Salzsäure bei der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung veranschaulicht (Cao et al., 2024).
  • Nachhaltige und umweltfreundliche Hemmung der Korrosion von Weichstahl: Hier wird Salzsäure verwendet, um neue, umweltfreundliche Korrosionsinhibitoren zu testen. Dies ist wichtig in Branchen, in denen die Aufrechterhaltung der Materialintegrität gegen chemische Angriffe von entscheidender Bedeutung ist, sodass die Arbeit die Rolle von Salzsäure in innovativen Materialwissenschaftsanwendungen unterstreicht (Rizi et al., 2023).
  • Synthese von Zinkoxid-Nanostäben aus Zinkborat-Vorläufer: In dieser Studie wird Salzsäure bei der Synthese von Zinkoxid-Nanostäben verwendet, die für Superkondensatoranwendungen wichtig sind. Sie unterstreicht die entscheidende Rolle von Salzsäure in der Nanomaterialforschung und erweitert die Grenzen der Energiespeichertechnologie (Lefdhil et al., 2023).
  • An improved digestion and analysis procedure for silicon in plant tissue: Salzsäure wird zum Aufschluss von Pflanzengewebe für die Analyse des Siliziumgehalts verwendet, was landwirtschaftliche und biologische Forschungsmethoden verbessert. die Bedeutung von Salzsäure in wissenschaftlichen Studien, die eine präzise chemische Verarbeitung erfordern, widerspiegelt (Langenfeld und Bugbee, 2023).
  • N-N(+) Bond-Forming Intramolecular Cyclization of O-Tosyloxy β-Aminopropioamidoximes and Ion Exchange Reaction: In dieser Forschungsarbeit spielt Salzsäure eine wichtige Rolle bei der organischen Synthese, was ihre Vielseitigkeit bei der Entwicklung pharmazeutischer Verbindungen aufzeigt. Die Studie liefert Einblicke in die Synthese komplexer organischer Verbindungen, die in der medizinischen Chemie von entscheidender Bedeutung sind (Kayukova et al., 2023).
Verpackung
Einzelne 2,5-l-Einheiten erfordern Dosenöffner für das Öffnen des Versandbehälters aus Metall.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clay Swackhamer et al.
Food & function, 10(8), 5174-5187 (2019-08-06)
Previous studies have shown that the size of almond particles influences lipid bioaccessibility during digestion. However, the extent of structural breakdown of almond particles during gastric digestion and its impact on lipid bioaccessibility is unclear. In this study, in vitro
Bilal Çakir et al.
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 74(3), 414-420 (2019-07-07)
The amount of cold press oil manufacture is globally rising, which in turn leads to the accumulation of deoiled plant seeds at significant quantities and consequent manufacture of plant protein products. In this study, we made an attempt to analyze
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to
Thomas Krohn et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 42(2), 210-214 (2014-09-25)
To determine the frequency of seemingly pathological retroperitoneal uptake in the location of the coeliac ganglia in patients undergoing [(68)Ga]PSMA-HBED PET/CT. The study included 85 men with prostate cancer referred for [(68)Ga]PSMA-HBED PET/CT. The PET/CT scans were evaluated for the