Merck
438073
Sigma-Aldrich
Salpetersäure
ACS reagent, 70%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
Form
liquid
Glührückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
Kationenspuren
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Salpetersäure (HNO3) ist eine hochkorrosive Mineralsäure. Sie wird in der Regel zum Abstrahieren eines Übergangsmetallkatalysators von einwändigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (SWCNT) eingesetzt, um sie aufzureinigen. Die Wirkung von Salpetersäure auf die Oxidation von mehrwändigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNT) wurde durch Probengewicht-, Raman-Spektrum-, Löslichkeits-, Morphologie- und Ausrichtungsuntersuchungen untersucht.
Anwendung
Salpetersäure wird verwendet, um die Anzahl an Säurestellen zu erhöhen, indem die Oberfläche von Aktivkohle verändert wird.
Sie kann wie folgt eingesetzt werden:
  • In Kombination mit Essigsäureanhydrid und Zeolitkatalysatoren zur Herstellung von p-Nitrotoluol mit hoher Regioselektivität.
  • Bei der Vorbehandlung von Reisstroh zur erhöhten Produktion von Xylose.
  • Um das Maß der Kationenanordnung in LiNi0,5Mn1,5O4, einem mit Übergangsmetall substituierten Spinellmaterial, mittels Oberflächenbehandlung zu minimieren.
Sonstige Hinweise
SKU-Verpackungsgrößen mit -P sind in Polyflaschen abgefüllt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ilgook Kim et al.
Carbohydrate polymers, 99, 563-567 (2013-11-28)
In this study, nitric acid (HNO₃) was evaluated as an acid catalyst for rice straw pretreatment, and, after neutralization, as a sole nitrogen source for subsequent fermentation. Response surface methodology was used to obtain optimal pretreatment condition with respect to
Structurally stabilized LiNi0.5 Mn1.5O4 with enhanced electrochemical properties through nitric acid treatment.
Park JS, et al.
Journal of Power Sources, 230, 138-142 (2013)
Zeolite-Assisted Regioselective Nitration of Toluene in Acetonitrile with Nitric Acid/Acetic Anhydride.
Shi C and Tai Y.
Asian Journal of Chemistry, 27(7), 2420-2422 (2015)
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13838-13842 (2003)
THE TREATMENT OF ACID AND ALKALI BURNS: AN EXPERIMENTAL STUDY.
E C Davidson
Annals of surgery, 85(4), 481-489 (1927-04-01)