Merck
H1758
Sigma-Aldrich
Salzsäure
36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
Synonym(e):
HCL, Hydrogen Chloride Solution, Muriatic Acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
36.5-38.0%
Form
liquid
Konzentration
30-50%
Farbe
light yellow
pH-Wert
<1 (20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
1.18 g/L at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Eignung
suitable for molecular biology
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Salzsäure wird verwendet:
  • für die Solubilisierung von Formazankristallen
  • zur Anpassung des pH-Werts verschiedener Puffer
  • zur Herstellung von Pfahlrohrextrakt
Salzsäure wird verwendet:
  • in Assays zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Zellen
  • zur Denaturierung von DNA
  • zur Anpassung des pH-Werts bei Experimenten zur Hydrolyse von Saccharose
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly synchronized expression of lineage-specific genes during in vitro hepatic differentiation of human pluripotent stem cell lines
Ghosheh N, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Growth-suppressing and algicidal properties of an extract from Arundo donax, an invasive riparian plant, against Prymnesium parvum, an invasive harmful alga
Patino R, et al.
Harmful Algae, 71, 1-9 (2018)
Registration and Alignment Between in vivo Functional and Cytoarchitectonic Maps of Mouse Visual Cortex
Zhuang J, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Chemical reaction monitoring via the light focusing in optofluidic waveguides.
Zhao HT, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 280(4), 16-23 (2019)
Multi-layered, membrane-integrated microfluidics based on replica molding of a thiol-ene epoxy thermoset for organ-on-a-chip applications.
Sticker D, et al.
Lab on a chip, 15(24), 4542-4554 (2015)