Merck
1.15186
Supelco
Hydrochloric acid
36%, SUPRAPUR®
Synonym(e):
Salzsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Salzsäure, Suprapur®, 36%
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Assay
36%
Form
liquid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/L at 20 °C
1.18 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Suprapur®
Rechtliche Hinweise
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable