Wichtige Dokumente
205222
Natriumcyanid
ACS reagent, ≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.7 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 817 °C)
Assay
≥95.0%
Form
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH-Wert
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
563.7 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
SMILES String
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChIKey
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- α-amino acids
- Prussian blue (cyanide pigment)
- nitriles, via reaction with primary and secondary chlorides
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?