Wichtige Dokumente
380970
Natriumcyanid
reagent grade, 97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.7 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 817 °C)
Assay
97%
Form
powder, chunks or granules
pH-Wert
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
563.7 °C (lit.)
SMILES String
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChIKey
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?