Wichtige Dokumente
S7400
Natrium(meta)arsenit
≥90%
Synonym(e):
Arsenige Säure-Natriumsalz, Arsenitnatrium, Arsennatriumoxid, Natriumarsenit, Natriumarsenoxid, Natriumdioxoarsenat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Eignung der Reaktion
core: arsenic
reagent type: catalyst
Löslichkeit
H2O: 10%, clear to turbid
SMILES String
[Na+].[O-][As]=O
InChI
1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)