Wichtige Dokumente
S0251
Natriummetaborat Tetrahydrat
≥99%
Synonym(e):
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChIKey
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a precursor to prepare an environment-friendly NaBO2/PMS catalytic system for efficient removal of organic pollutants.
- To enhance the flame-retardant properties of epoxy fireproof coatings.
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)