PHR2214
Kaliumcyanid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Potassium cyanide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
mp (Schmelzpunkt)
634 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChIKey
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)