176109
Quecksilber(II)-acetat
ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
Mercuric acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Rückstand nach Reduktion
≤0.02%
mp (Schmelzpunkt)
179-182 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.4%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES String
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable