Merck
I2399
Sigma-Aldrich
Imidazol
ACS reagent, ≥99% (titration)
Synonym(e):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
Beilstein:
103853
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (titration)
Verunreinigungen
≤0.2% water
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
SMILES String
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Imidazol ist ein fünf-gliedriger Heterozyklus, der in vielen natürlichen Verbindungen vorkommt. Es weist sowohl Säuren- als auch Baseneigenschaften auf. Berichten zufolge hemmt es die Bildung von Thromboxan. Das vertikale Spektrum und der strahlungslose Zerfall von Imidazol wurden aufgezeichnet und analysiert.
Anwendung
Hervorragend geeignet für Puffer im pH-Bereich von 6,2–7,8
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zhong Jin
Natural product reports, 28(6), 1143-1191 (2011-04-08)
A great number of structurally diverse natural products containing five-membered heterocyclic subunits, such as imidazole, oxazole, thiazole, and their saturated congeners, are abundant in nature. These naturally occurring metabolites often exhibit extensive and pharmacologically important biological activities. The latest progress
UV excitation and radiationless deactivation of imidazole.
Barbatti M, et al.
J. Chem. Phys. , 130(3), 034305-034305 (2009)
S Moncada et al.
Prostaglandins, 13(4), 611-618 (1977-04-01)
Imidazole inhibits the enzymic conversion of the endoperoxides (PGG2 and PGH2) to thromboxane A2 by platelet microsomes (IC50: 22 MICRONG/ML; DETERMINED BY BIOASSAY). The inhibitor is selective, for prostaglandin cyclo-oxygenase is only affected at high doses. Radiochemical data confirms that
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal