T5550
Tee-Extrakt aus schwarzem Tee
analytical standard, ≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)