Wichtige Dokumente
PHL83343
Theaflavin3′-gallat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Theaflavin 2B, Theaflavinmonogallat B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C36H28O16/c37-14-5-20(39)18-10-26(45)34(50-27(18)7-14)12-1-16-17(9-25(44)33(48)30(16)32(47)24(43)2-12)35-29(11-19-21(40)6-15(38)8-28(19)51-35)52-36(49)13-3-22(41)31(46)23(42)4-13/h1-9,26,29,34-35,37-42,44-46,48H,10-11H2,(H,43,47)/t26-,29-,34-,35-/m1/s1
InChIKey
GPLOTACQBREROW-WQLSNUALSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?