S2889
Natriumacetat
anhydrous, for molecular biology, ≥99%
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
for molecular biology
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
pH-Wert
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Evaluating acetate as a renoprotective agent following kidney ischemia in a porcine model.: In dieser Studie wird die Verwendung von Natriumacetat als nierenprotektives Mittel zur Minderung von Nierenschäden nach einer Ischämie untersucht. Dabei werden die möglichen therapeutischen Anwendungen zum Nierenschutz hervorgehoben (Kominsky HD et al., 2024).
- Chitosan-PVA-PVP/nano-clay composite: a promising tool for controlled drug delivery.: Natriumacetat spielt eine entscheidende Rolle bei der Synthese von chitosanbasierten Nanoverbundstoffen für Systeme zur kontrollierten Wirkstoffabgabe, was seine Bedeutung für pharmazeutische Anwendungen belegt (Ali M et al., 2024).
- Direct Affinity Ligand Immobilization onto Bare Iron Oxide Nanoparticles Enables Efficient Magnetic Separation of Antibodies.: Natriumacetat wird bei der Immobilisierung von Affinitätsliganden auf Nanopartikeln zur effizienten magnetischen Trennung verwendet, was seine Rolle in biochemischen Trennungen und in der Diagnostik unterstreicht (Zimmermann I et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)