Merck
Salze
Salze für Forschung, pharmazeutische und biopharmazeutische Forschung und analytische Anwendungen.
Unser umfangreiches Portfolio an Salzen ist in drei Portfoliomarken unterteilt, die für unterschiedliche Anwendungen bestimmt sind: 
  • Supelco® – Produkte für die analytische Chemie
  • Sigma-Aldrich® – Materialien für Labor und Produktion
  • SAFC® – Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Entwicklung und Herstellung
Jede Portfoliomarke wird in verschiedenen Volumina und mit unterschiedlichen Verpackungsmaterialien und Dokumentationspaketen angeboten.    
Abschnitte
Hochreine Salze für die instrumentelle Analytik
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an hochreinen LiChropur™ Salzen für die HPLC- und LC-MS-Analyse zur Minimierung von Hintergrundrauschen und Signalunterdrückung an. Diese Salze werden anwendungstechnisch von unserer Qualitätskontrolle geprüft, damit die Erwartungen unserer Kunden erfüllt werden.
Darüber hinaus bieten wir für Ihre empfindlichen Analysen hochreine Suprapur® Salze mit Reinheiten von 99,99 % bis 99,9999 % an. Hochreine Suprapur® Salze für die Probenvorbereitung in der instrumentellen Analytik werden unter strengen Bedingungen und dem Einsatz ausgefeilter Produktions- und Kristallisationstechniken hergestellt. Unser Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sorgt dafür, dass Suprapur® Salze eine hohe Chargenkonstanz aufweisen. Für jedes Produkt wird ein chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) mit einem umfangreichen Verunreinigungsprofil erstellt.
Salze für die klassische Analytik
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Salzen für die klassische Analytik in zwei Qualitätsstufen an: EMSURE® und EMPLURA®. Unsere Salze werden unter streng kontrollierten Bedingungen überwiegend in unserem Werk in Darmstadt hergestellt. Die hervorragende analytische Reinheit der EMSURE® Salze in Premiumqualität macht sie ideal für die qualitative und quantitative anorganische Analyse. Die meisten von ihnen erfüllen oder übertreffen internationale Standards wie ISO, ACS und Reag. Ph Eur und werden außerdem von einem umfangreichen Analysenzertifikat und weiteren nützlichen Unterlagen begleitet. Daher profitieren Qualitätssicherungslabore in allen Industriebranchen von der internationalen Anerkennung dieser Reagenzien und von der Sicherheit der Auditierung von analytischen Laboren. Außerdem werden unsere Salze in EMPLURA® Qualität häufig für vorbereitende Laborarbeiten und Basisanwendungen eingesetzt. Salze in EMPLURA® Qualität profitieren von geeigneten Spezifikationen mit den gebräuchlichsten Parametern und praktischen Packungsgrößen.
Salze für die Arzneibuchanalytik
Es ist ein umfassendes Sortiment anorganischer und organischer Salze von EMSURE® erhältlich, die speziell für die Arzneibuchanalytik gemäß Standards wie ACS und Reag. Ph Eur. entwickelt wurden. Diese Premium-Salze erfüllen und übertreffen internationale maßgebliche Qualitätsrichtlinien. Sie bieten Qualitätssicherungslaboren in der Pharmaindustrie eine breite internationale Anerkennung, vereinfachte Auditierungsprozesse, reduzierten Validierungsaufwand und reduzierte Kosten. Damit sind EMSURE®-Salze die ideale Wahl für Tests gemäß den Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe und USP-NF.
Qualitätssalze für Forschung und Produktion
Unser umfangreiches Sortiment an Sigma-Aldrich® Salzen deckt die in Forschung und Produktion am häufigsten eingesetzten Qualitäten ab, beginnend bei der Reagenzqualität über unsere innovativen wasserfreien Redi-Dri® Salze bis hin zu hochreinen Salzen, die zu 99,99 %+ auf Metall getestet wurden. Sie sind der hochwertige und bewährte Standard für Qualitätspuffer, chemische Synthese, Separation, Aufreinigung, Extraktion und andere Forschungs- und Produktionsverfahren für alltägliche Anwendungen. In Größenordnungen vom Labor- bis zum industriellen Maßstab bietet Sigma-Aldrich® zuverlässige Salze für Ihren täglichen Bedarf.
Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion
Mit den ständig steigenden regulatorischen Anforderungen wird es immer wichtiger, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Auf Qualität und den richtigen Partner, der Sie auf Ihrer Reise hin zu Ihrem Produkt begleitet.
Wir unterstützen Sie bei jedem Entwicklungsschritt, bei der Skalierung und der Produktion mit Dienstleistungen von der Prozessoptimierung bis hin zur Unterstützung in regulatorischen Angelegenheiten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand und wird nach geltenden cGMP-Richtlinien hergestellt.
Als Teil unseres Emprove®-Programms werden unsere Rohstoffe darüber hinaus von einer umfassenden Dokumentation begleitet, welche die Compliance Ihres Pharma- und Biopharma-Produkts, die vollständige Transparenz der Lieferkette und die Risikominderung erleichtert.