Merck
L0600000
Lidocainhydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lidocain -hydrochlorid Monohydrat, 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid -hydrochlorid Monohydrat, Lignocain -hydrochlorid Monohydrat, Xylocain -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lidocaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChIKey
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lidocaine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Na+ Kanalblocker; Klasse IB Antiarrhythmikum.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shiran Katabi et al.
STAR protocols, 5(2), 103081-103081 (2024-05-25)
Extracellular recordings in behaving animals are useful for establishing associations between neuronal activity and behavior. Here, we describe how to record in the external globus pallidus (GPe) of monkeys engaged in a behavioral task. We detail the stereotaxic surgery for
Fang-Chi Yang et al.
Neurobiology of learning and memory, 112, 186-194 (2013-07-31)
Learning active or reactive responses to fear involves different brain circuitry. This study examined how the nuclus accumbens (NAc), dorsal hippocampus (DH) and medial prefrontal cortex (mPFC) may interact in memory processing for these two kinds of responses. Male Wistar
Mark C Tucci et al.
The European journal of neuroscience, 40(6), 2971-2979 (2014-06-18)
A previous analysis of the quinpirole sensitisation rat model of obsessive-compulsive disorder revealed that the behavioral phenotype of compulsive checking consists of three constitutive components - vigor of checking performance, focus on the task of checking, and satiety following a
Shaun Mehta et al.
JAMA facial plastic surgery, 16(6), 414-418 (2014-09-12)
This study evaluates the postoperative outcomes achieved with incisionless otoplasty for the correction of prominauris. To determine whether incisionless otoplasty is a reliable and replicable technique in correcting prominauris. This study consisted of a retrospective electronic medical record review for
S Picardi et al.
British journal of anaesthesia, 112(2), 370-379 (2013-09-26)
Signalling of several G-protein-coupled receptors of the Gq/11 family is time-dependently inhibited by local anaesthetics (LAs). Since LA-induced modulation of muscarinic m1 and m3 receptor function may explain their beneficial effects in clinical practice, such as decreased postoperative cognitive dysfunction