Merck
PHR1673
Supelco
Lidocain-verwandte Verbindung H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-(2-Chloracetyl)-2,6-dimethylanilin, n-(2,6-Dimethylphenyl)chloracetamid, 1-Chloracetylamino-2,6-dimethylbenzol, 2-Chlor-2′,6′-dimethylacetanilid, 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloracetamid, N-(2,6-Dimethylphenyl)chloracetamid, N-(2,6-Xylyl)-chloracetamid, Chloracetamido-2,6-xylidin
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CONHC6H3(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1366080
API-Familie
lidocaine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-151 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Lidocain-verwandte Verbindung H ist eine der Verunreinigungen des Lokalanästhetikums Lidocain, die in Pulverschüttung und Darreichungsformen vorkommt.
Anwendung
Dieser pharmazeutische Sekundärstandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Gleichzeitige Bestimmung von Lidocainhydrochlorid, Tribenosid und deren verwandten Verbindungen in pharmazeutischen Formulierungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem UV/VIS-Detektor
  • Multianalyse von Dexpanthenol, Lidocainhydrochlorid, Mepyraminmaleat und deren verwandten Verunreinigungen in ihren kombinierten Darreichungsformen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)-Diodenarray-Nachweis
  • Entwicklung eines HPLC-Verfahrens für die Bestimmung von drei pharmazeutischen Wirkstoffen und deren Verunreinigungen in einer halbfesten topischen Formulierung
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC2078“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alina Plenis et al.
Chromatographia, 76(5-6), 255-265 (2013-03-14)
A new liquid chromatographic (LC) method for simultaneous determination of lidocaine hydrochloride (LH) and tribenoside (TR) along with their related compounds in pharmaceutical preparations is described. Satisfactory LC separation of all analytes after the liquid-liquid extraction (LLE) procedure with ethanol