PHR1670
Lidocaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-(Diethylazinoyl)-N-(2 6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(diethylazinoyl)-n-(2 6-dimethylphenyl)acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
lidocaine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)