Merck
PHR1669
Supelco
Lidocain-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2,6-Dimethylanilin, Lidocain Verunreinigung A; 2,6 DMA, 2,6-Xylidin, 2-Amino-1,3-dimethylbenzen, 2-Amino-m-xylen
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
Beilstein:
636332
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001575
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
lidocaine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Dieser Standard ist ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM), das mit gemäß Guter Herstellungspraxis (GMP) validierten Geräten unter Anwendung von Arzneibuch-Monografie-Methoden qualifiziert wurde. Er wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert. Darin sind Informationen zu Nachverfolgbarkeitsassay-Ergebnissen, zertifizierter Reinheit, Homogenitätstests, Unsicherheitserklärung und Stabilitätsprüfung enthalten.
Lidocain-verwandte Verbindung A ist ein primäres aromatisches Amin und ein Hauptmetabolit des Anästhetikums Lidocain. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung verschiedener Anästhetika wie Lidocain, Bupivacain, Mepivacain, Etidocain, Ropivacain, Pyrrocain und Xylazin verwendet.
Anwendung
Pharmazeutische Sekundärstandards für die Anwendung in der Qualitätssicherung bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur internen Herstellung von Arbeitsstandards.
Dieser pharmazeutische Sekundärstandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Entwicklung einer für Verunreinigungen selektiven Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(RP-HPLC) zum Bestimmen von Dexpanthenol, Lidocainhydrochlorid, Mepyraminmaleat und deren verwandten Substanzen in topischen Darreichungsformen
  • Testen eines selektiven Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Diodenarraydetektors (HPLC-DAD), der für die gleichzeitige Analyse von Miconazolnitrat und Lidocainhydrochlorid in deren kombinierter Mundgel-Darreichungsform hinsichtlich seiner stabilitätsangebenden Eigenschaften entwickelt wurde
  • Beurteilung eines Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Diodenarraydetektor(HPLC-DAD)-Verfahrens―, das für die Bestimmung von Nitrofurazon und Lidocainhydrochlorid in ihrer kombinierten Darreichungsform entwickelt wurde, auf seine stabilitätsangebenden Eigenschaften
  • Trennung von 2,6-Dimethylanilin, seiner isomeren Verunreinigungen und anderen ähnlichen Verunreinigungen mittels isokratischer und Umkehrphase-Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (UHPLC)
  • Analyse einer binären Mischung aus Lidocainhydrochlorid und Cetylpyridiniumchlorid in Gegenwart von Lidocain-Verunreinigung A durch spektrophotometrische Verfahren
  • Bestimmen von Lidocainhydrochlorid-ähnlichen Substanzen in pharmazeutischen Darreichungsformen durch Analyseverfahren
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards von USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC3048“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Beispielzertifikat, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Development and Validation of RP-UPLC Method for 2, 6-Dimethylaniline, Its Isomers, and Related Compounds Using Design of Experiments
Marisetti VM and Katari NK
Chromatographia, 84(4), 359-369 (2021)
Development and Validation of RP-UPLC Method for 2, 6-Dimethylaniline, Its Isomers, and Related Compounds Using Design of Experiments
Marisetti VM and Katari NK
Chromatographia, 84, 359-369 (2021)
Novel Green Potentiometric Method for the Determination of Lidocaine Hydrochloride and its Metabolite 2, 6-Dimethylaniline; Application to Pharmaceutical Dosage Form and Milk
Saad AS, et al.
Electroanalysis, 30(8), 1689-1695 (2018)
Green spectrophotometric methods for the determination of a binary mixture of lidocaine hydrochloride and cetylpyridinium chloride in the presence of dimethylaniline
Merey HA, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 242, 118743-118743 (2020)
Simultaneous determination of dexpanthenol, lidocaine hydrochloride, mepyramine maleate and their related substances by a RP-HPLC method in topical dosage forms
Doganay A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 56(10), 903-911 (2018)