Merck
L5647
Sigma-Aldrich
Lidocain -hydrochlorid Monohydrat
≥99% (HPLC), solid, Na⁺ channel blocker
Synonym(e):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid -hydrochlorid Monohydrat, Lignocain -hydrochlorid Monohydrat, Xylocain -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Lidocain -hydrochlorid Monohydrat, solid
Form
solid
Qualitätsniveau
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChIKey
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lidocainhydrochloridmonohydrat wird häufig als Lokalanästhetikum in topischen Anwendungen und bei Biopsien der Mundschleimhaut eingesetzt. Es hat eine kurze Anästhetikum-Halbwertszeit.
Anwendung
Lidocainhydrochloridmonohydrat wird wie folgt verwendet:
  • Zur Herstellung von Arzneimittelzusammensetzungen für die kontrollierte Abgabe in vitro, wie durch das Arzneimittelabgabeprofil in Ultrahochleistungsflüssigeitschromatographie (UPLC) bewertet und als Referenzstandard für FTIR-Spektroskopie.
  • Zur Aufzeichnung der dosisabhängigen Reaktion von Natriumspannnungskanälen (Nav1.7) in der spritzgegossenen Polymervorrichtung.
  • Zur Hemmung von Gliazellen in Hirngewebeproben.
Biochem./physiol. Wirkung
Na+ Kanalblocker; Klasse IB Antiarrhythmikum.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Päivi Ylä-Anttila et al.
Methods in enzymology, 452, 143-164 (2009-02-10)
Electron microscopy remains one of the most accurate methods for the detection of autophagy and quantification of autophagic accumulation. Compared to fluorescence microscopy, the resolution of transmission electron microscopy is superior. In this chapter we describe the fine structure of
Ion channel recordings on an injection-molded polymer chip
Tanzi S, et al.
Lab on a chip, 13(24), 4784-4793 (2013)
Dennis R Sparta et al.
Nature protocols, 7(1), 12-23 (2011-12-14)
In vivo optogenetic strategies have redefined our ability to assay how neural circuits govern behavior. Although acutely implanted optical fibers have previously been used in such studies, long-term control over neuronal activity has been largely unachievable. Here we describe a
Kristine von Krogh et al.
Biology, 10(11) (2021-11-28)
Zebrafish are often euthanized by overdose of anaesthesia. However, fish may have aversion towards some anaesthetics, and protocol efficacy varies between species. Using wild type adult Danio rerio, we assessed time to loss of opercular beat, righting, and startle reflexes
Giorgio Saluti et al.
Journal of chromatographic science, 54(7), 1193-1200 (2016-04-10)
A robust liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) method has been developed and validated for the determination of lidocaine (LIDO) and its metabolite (monoethylglycinexylidide (MEGX)) in serum. One hundred microliters of bovine serum were spiked with LIDO-d10 as internal standard and