Wichtige Dokumente
H6654
Methyl-4-hydroxybenzoat
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben, NIPAGIN
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (titration)
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Verwandte Kategorien
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)