Merck
1432005
USP
Methylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-4-hydroxybenzoat, p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben, NIPAGIN
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
509801
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
parabens
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der UPS-Referenzstandard Methylparaben ist nur zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Standard-Stammlösungen sowie Systemeignungs- und Systemeignungs-Stammlösungen für den Assay, die Identifizierung und die Leistungsprüfung gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Methylparaben
  • Methylparaben Sodium
  • Dexamethasone Oral Solution
  • Ethylparaben Sodium
  • Benzaldehyde
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Methylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(5), 5886-5886 (2020)
Methylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5887-5887 (2014)
Benzaldehyde
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(1), 5632-5632 (2020)
Dexamethasone Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1288-1288 (2014)
Ethylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 5773-5773 (2016)